1,2,4-Triazolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 288-88-0
Molecular Formula: C2H3N3
Formula Weight: 69.07
Flash Point: 158°(316°F)
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 104767
Merck Reference: 14,9605
MDL No.: MFCD00005228
Formula:
C₂H₃N₃ Punto di ebollizione: 260 °C Punto di fusione: 118…122 °C Densità: 1,394 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 158 °C (316 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005228 CAS Number: 288-88-0 EINECS: 206-022-9 Merck Index: 14,9605 |