Stampa…
Sodio difenilammino-4-solfonato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
41714.09 41714.04 41714.18
41714.09EA 141 EUR
41714.09 41714.04 41714.18
Sodio difenilammino-4-solfonato ACS
Sodio difenilammino-4-solfonato
CAS No.: 6152-67-6 Molecular Formula: C12H10NNaO3S Formula Weight: 271.27 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00036468
Redox indicator
Formula: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036468
CAS Number: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397