Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) 0.025 M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 14634-91-4
Molecular Formula: C36H24FeN6O4S
Formula Weight: 692.53
Physical Form: Liquid
Appearance: Red
Formula:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036428 CAS Number: 14634-91-4 EINECS: 238-676-6 |