Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) 0.025 M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
|
|
Synonyms:
Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
422251000
422255000
ACRO422251000EA
54.8
EUR
ACRO422251000
ACRO422255000
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) 0.025 M in soluzione acquosa
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso)
Formula:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Peso molecolare: 692,54 g/mol Densità: 1,006 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036428 CAS Number: 14634-91-4 EINECS: 238-676-6 ADR: 9,III |
Appearance | Dark red Liquid |
Concentration | 0.024 to 0.026 M (w/v in water) |
Suitability | (for use as ind. for Fe) Passes test |