Stampa…
Pararosanilina (cloruro) 98%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,4'-(4-Imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato
416800250 416800050 416801000
ACRO416800250EA 86.5 EUR
ACRO416800250 ACRO416800050 ACRO416801000
Pararosanilina (cloruro) 98%, puro
4,4'-(4-Imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato
Formula: C₁₉H₁₈ClN₃
Peso molecolare: 323,82 g/mol
Punto di fusione: 268…270 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001657
CAS Number: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
Visualizza i codici
Appearance Green to dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 543 to 549 nm (c=0.0003%, 50% EtOH)