Stampa…
Rosso chinolina, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-(2-(4-Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolinium iodide, 2-(4-(Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolin-1-ium iodide
377510050 377510250 377511000
ACRO377510050EA 69.4 EUR
ACRO377510050 ACRO377510250 ACRO377511000
Rosso chinolina, puro
Rosso chinolina
Formula: C₂₁H₂₃IN₂
Punto di fusione: 240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011968
CAS Number: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Merck Index: 12,08230
Visualizza i codici
Appearance Grey to green-black to dark blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies