Stampa…
Pararosanilina (cloruro), pure, high purity biological stain
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,4'-(4-Imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato
227880250 227881000 227880050 227885000
ACRO227880250EA 82.3 EUR
ACRO227880250 ACRO227881000 ACRO227880050 ACRO227885000
Pararosanilina (cloruro), pure, high purity biological stain
4,4'-(4-Imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato
Formula: C₁₉H₁₈ClN₃
Peso molecolare: 323.82 g/mol
Punto di fusione: 268…270 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001657
CAS Number: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
Visualizza i codici
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %