Sodio difenilammino-4-solfonato, puro indicator grade, indicatore redox
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
222220050
222220250
ACRO222220050EA
78.1
EUR
ACRO222220050
ACRO222220250
Sodio difenilammino-4-solfonato, puro indicator grade, indicatore redox
Sodio difenilammino-4-solfonato
Formula:
C₁₂H₁₀NNaO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036468 CAS Number: 6152-67-6 EINECS: 228-165-6 Merck Index: 13,07397 |
Appearance | Off-white to beige to light grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sensitivity | (as indicator) Passes test |