Stampa…
1,2,4-Triazolo 99.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
139280050 139280250 139281000 139285000
ACRO139280050EA 18.6 EUR
ACRO139280050 ACRO139280250 ACRO139281000 ACRO139285000
1,2,4-Triazolo 99.5%
1,2,4-Triazolo
Formula: C₂H₃N₃
Peso molecolare: 69,07 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 119…122 °C
Densità: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005228
CAS Number: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735
Visualizza i codici
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 122 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.4 %