Stampa…
Lavavetreria termodisinfettante Modelli PG 8535 e PG 8536
Fornitore: MIELE
7870410 7870440 9062950 7831480 7870450 7831710 9062920 7831680 7831500 7831700 7831490 7870430 7870460 7907620 9358490 7870470 7870420 9062900 7831630 9062910
141-0603EA 0 EUR
141-0603 141-0606 141-0638 141-0590 141-0607 141-0597 141-0635 141-0595 141-0592 141-0596 141-0591 141-0605 141-0608 141-0612 141-0644 141-0609 141-0604 141-0633 141-0593 141-0634
Lavavetreria termodisinfettante Modelli PG 8535 e PG 8536
Lavavetreria
Queste macchine lavavetreria con sistema di asciugatura integrato e cassetto, sono state ideate per il trattamento di strumenti clinici e materiale chirurgico, per il lavaggio di vetreria da laboratorio in ricerca, industrie biologiche e farmaceutiche. La nuova gamma PG 85 presenta diverse innovazioni, quale programmatore PROFITRONIC+ il monitoraggio del braccio irroratore PerfectSpeed, il controllo del dosaggio PerfectFlow indipendente dalla temperatura con tecnica ultrasonica e il sistema di misurazione della conduttività PerfectPureSensor.
  • Comandi PROFITRONIC+ programmabili dall'