Stampa…
Lente di ingrandimento da lettura, powerlux
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
158620 158628
630-1223EA 166 EUR
630-1223 630-2182
Lente di ingrandimento da lettura, powerlux
Lenti d'ingrandimento
These illuminated magnifiers have a Ceratec® anti-scratch hard coating ensuring reliability, comfort and a relaxed vision.
  • Uso confortevole
  • Spegnimento automatico dopo 30 minuti
  • Design compatto per un movimento intuitivo sul materiale
Illuminazione chiara e antiabbagliamento grazie a due LED SMD (8000 K).
Informazioni per l'ordine: Fornita con custodia in espanso rigido e tre batterie AA.