Tritolil fosfato (miscela di isomeri) ≥98% ortho-isomers <1%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1330-78-5
Molecular Formula: C21H21O4P
Formula Weight: 368.37
Flash Point: 250°(482°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 265°/10mm
Merck Reference: 14,9763
UN No.: 2574
MDL No.: MFCD02102116
Formula:
C₂₁H₂₁O₄P Punto di ebollizione: 265 °C (10 mmHg) Punto di fusione: –40 °C Densità: 1,167 Flash Pt: 250 °C (482 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02102116 CAS Number: 1330-78-5 EINECS: 215-548-8 UN: 2574 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9763 |