Stampa…
Tritolil fosfato (miscela di isomeri), grado tecnico residue other tolyl phosphate isomers
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
422310250 422315000 422310025
ACRO422310250EA 28.3 EUR
ACRO422310250 ACRO422315000 ACRO422310025
Tritolil fosfato (miscela di isomeri), grado tecnico residue other tolyl phosphate isomers
Tritolil fosfato (miscela di isomeri)
Formula: C₂₁H₂₁O₄P
Punto di ebollizione: 265 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,16 g/cm³
Flash Pt: 234 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02102116
CAS Number: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09892
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC 63 to 85 % (sum of Tritolyl phosphate-isomers)