Stampa…
o,o,o-Tritolil fosfato 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
366461000 366465000 366460250
ACRO366461000EA 146 EUR
ACRO366461000 ACRO366465000 ACRO366460250
o,o,o-Tritolil fosfato 96%
o,o,o-Tritolil fosfato
Formula: C₂₁H₂₁O₄P
Punto di ebollizione: 410 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,2 g/cm³
Flash Pt: 225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041906
CAS Number: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09893
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %