Stampa…
Nitroterephthalic acid 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
129000250 129001000
ACRO129000250EA 82.8 EUR
ACRO129000250 ACRO129001000
Nitroterephthalic acid 99+%
Nitroterephthalic acid
Formula: C₈H₅NO₆
Punto di fusione: 270…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007141
CAS Number: 610-29-7
EINECS: 210-217-4
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %