Stampa…
Nitroterephthalic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Nitroterephthalic acid
B25043.06 B25043.14 B25043.22
B25043.06EA 50.9 EUR
B25043.06 B25043.14 B25043.22
Nitroterephthalic acid ≥99%
Nitroterephthalic acid
Purity: 99% CAS No.: 610-29-7 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Melting Point: 270-272° MDL No.: MFCD00007141
Formula: C₈H₅NO₆
Peso molecolare: 211.13 g/mol
Punto di fusione: 270…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007141
CAS Number: 610-29-7
EINECS: 210-217-4