Carbossi metilcellulosa sale sodico, low viscosity, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Substrate for cellulase.
Formula:
[C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081472 CAS Number: 9004-32-4 Merck Index: 14,01829 |
Viscosity (2%, H₂O, 25 °C) | 25 - 75 mPas |