Stampa…
Carbossi metilcellulosa sale sodico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A18105.0E A18105.36
A18105.0EEA 226 EUR
A18105.0E A18105.36
Carbossi metilcellulosa sale sodico
Carbossi metilcellulosa sale sodico
CAS No.: 9004-32-4 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1829 MDL No.: MFCD00081472
Formula: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081472
CAS Number: 9004-32-4
Merck Index: 14,1829