Stampa…
9-Acetylanthracene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
102440050 102440250
ACRO102440050EA 48.6 EUR
ACRO102440050 ACRO102440250
9-Acetylanthracene 95%
9-Acetylanthracene
Formula: C₁₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 374 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 72…76 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001259
CAS Number: 784-04-3
EINECS: 212-315-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 76 °C
GC ≥94 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %