Stampa…
9-Acetylanthracene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L01278.06 L01278.14 L01278.PF
L01278.06EA 45.5 EUR
L01278.06 L01278.14 L01278.PF
9-Acetylanthracene 96%
9-Acetylanthracene
Purity: 96% CAS No.: 784-04-3 Molecular Formula: C16H12O Formula Weight: 220.27 Melting Point: 72-76° Beilstein Reference: 1370056
Formula: C₁₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 374 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 72…76 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001259
CAS Number: 784-04-3
EINECS: 212-315-2