4-Hydroxyphthalic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 610-35-5
Molecular Formula: C8H6O5
Formula Weight: 182.13
Melting Point: ca 190° dec.
MDL No.: MFCD00013984
Formula:
C₈H₆O₅ Punto di ebollizione: 386 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 190 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013984 CAS Number: 610-35-5 EINECS: 210-221-6 |