Stampa…
4-Hydroxyphthalic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
412130050 412130250
ACRO412130050EA 93.4 EUR
ACRO412130050 ACRO412130250
4-Hydroxyphthalic acid 98%
4-Hydroxyphthalic acid
Formula: C₈H₆O₅
Peso molecolare: 182.13 g/mol
Punto di ebollizione: 386
Punto di fusione: 191…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013984
CAS Number: 610-35-5
EINECS: 210-221-6
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %