Stampa…
4-Aminophthalic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L03333.03 L03333.06
L03333.03EA 58.8 EUR
L03333.03 L03333.06
4-Aminophthalic acid 98%
4-Aminophthalic acid
Purity: 98% CAS No.: 5434-21-9 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2723405 MDL No.: MFCD00013985
Formula: C₈H₇NO₄
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013985
CAS Number: 5434-21-9
EINECS: 226-596-4