Stampa…
(±)-3-Hydroxybutyric acid ≥80.0% (by titrimetric analysis) (contains Polymolecular esterification product)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid
H0228-25G H0228-5G
TCIAH0228-25GEA 229 EUR
TCIAH0228-25G TCIAH0228-5G
(±)-3-Hydroxybutyric acid ≥80.0% (by titrimetric analysis) (contains Polymolecular esterification product)
(±)-3-Hydroxybutyric acid
Formula: C₄H₈O₃
Peso molecolare: 104.11 g/mol
Punto di ebollizione: 269
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004546
CAS Number: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 12,04861
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d7a0a8f9d154510de060f84ad32bde5cf9f9558&vid=6d7a0a8f9d154510de060f84ad32bde5cf9f9558&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 80.0 %