Stampa…
3-Aminophthalic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
375750010 375750050
ACRO375750010EA 56.5 EUR
ACRO375750010 ACRO375750050
3-Aminophthalic acid 95%
3-Aminophthalic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: 170…180 °C
CAS Number: 5434-20-8
EINECS: 226-595-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %