Stampa…
Phthalide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
131090050 131091000 131095000
ACRO131090050EA 20.6 EUR
ACRO131090050 ACRO131091000 ACRO131095000
Phthalide 99%
Phthalide
Formula: C₈H₆O₂
Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70…73 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (30 °C)
Flash Pt: 152 °C
MDL Number: MFCD00005906
CAS Number: 87-41-2
EINECS: 201-744-0
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.05
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %