Phthalide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Isobenzofuran-1(3H)-one
Purity: 98+%
CAS No.: 87-41-2
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Flash Point: 152°(305°F)
Melting Point: 72-75°
Boiling Point: 289-291°
Beilstein Reference: 114632
MDL No.: MFCD00005906
Formula:
C₈H₆O₂ Punto di ebollizione: 289…291 °C Punto di fusione: 72…75 °C Densità: 1,1 Flash Pt: 152 °C (305 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005906 CAS Number: 87-41-2 EINECS: 201-744-0 |