Acido alizarin-3-metilammino-N,N-diacetico, (max. 10% H₂O)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Alizarin-3-methyliminodiacetic acid, 2,2'-(((3,4-Dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl)azanediyl)diacetic acid, 3,4-dihydroxyanthraquinon-2-ylmethyliminodi(acetic acid), Alizarine-3-methylamine-N,N-diacetic acid
CAS No.: 3952-78-1
Molecular Formula: C19H15NO8
Formula Weight: 385.33
Melting Point: 180-182°
Beilstein Reference: 2190028
MDL No.: MFCD00001202
Formula:
C₁₉H₁₅NO₈ Peso molecolare: 385,33 g/mol Punto di fusione: 180…182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001202 CAS Number: 3952-78-1 EINECS: 223-544-2 |