Stampa…
Arancio xilenolo sale tetrasodico Indicatore per la determinazione dei metalli, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
33825-1G 33825-5G
33825-1GEA 57.44 EUR
33825-1G 33825-5G
Arancio xilenolo sale tetrasodico Indicatore per la determinazione dei metalli, Fluka™
Arancio xilenolo sale tetrasodico
Formula: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Punto di fusione: 195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044293
CAS Number: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Visualizza i codici
Identity (IR) complying
Change range complying
Sulfated ash Max. 50 %
Absorption maximum 575 - 585 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 400
Suitability for Complexometry complying
Test of sensitivity complying