Arancio xilenolo sale tetrasodico, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms:
Xylenol orange water soluble, 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, sodium salt (1:4)
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S Punto di fusione: ∼210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044293 CAS Number: 3618-43-7 EINECS: 222-805-8 |
Solubility | 510 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 760.59 g/mol |
Bulk Density | 250 kg/m3 |
pH | 8.1 (10 g/l, H2O, 20 °C) |