Stampa…
Alizarina 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
153690250 153691000 153695000 153690025
ACRO153690250EA 42.9 EUR
ACRO153690250 ACRO153691000 ACRO153695000 ACRO153690025
Alizarina 97%, puro
Alizarina
Formula: C₁₄H₈O₄
Punto di ebollizione: 430 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 287…289 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001201
CAS Number: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Merck Index: 13,00246
Visualizza i codici
Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity ≤0.001 %