Stampa…
Alizarina ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14404.36 A14404.0E A14404.22
A14404.36EA 213 EUR
A14404.36 A14404.0E A14404.22
Alizarina ≥94%
Alizarina
Purity: 94% CAS No.: 72-48-0 Molecular Formula: C14H8O4 Formula Weight: 240.21 Melting Point: 286-290° Boiling Point: ca 430° subl. Merck Reference: 14,251 MDL No.: MFCD00001201
Formula: C₁₄H₈O₄
Punto di ebollizione: ∼430 °C (subl.)
Punto di fusione: 286…290 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001201
CAS Number: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Merck Index: 14,251