Stampa…
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18804.0100 8.18804.0500 8.18804.9030
8.18804.0100EA 53.5 EUR
8.18804.0100 8.18804.0500 8.18804.9030
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoacetate
Formula: C₅H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –58 °C
Densità: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008477
CAS Number: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 120.14 g/mol
Boiling Point 108 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3859 (25 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)