Stampa…
Trimethyl orthoacetate 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
218181000 218185000
ACRO218181000EA 56.5 EUR
ACRO218181000 ACRO218185000
Trimethyl orthoacetate 98+%
Trimethyl orthoacetate
Formula: C₅H₁₂O₃
Peso molecolare: 120,15 g/mol
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –58 °C
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 16 °C
MDL Number: MFCD00008477
CAS Number: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %