Stampa…
Triethyl orthoacetate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 1,1,1-Triethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20934.0100 8.20934.0500 8.20934.9025 8.20934.0050
8.20934.0100EA 31.6 EUR
8.20934.0100 8.20934.0500 8.20934.9025 8.20934.0050
Triethyl orthoacetate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Triethyl orthoacetate
Formula: C₈H₁₈O₃
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 142 °C (1013 hPa)
Densità: 0,8847 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009223
CAS Number: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 162.22 g/mol
Boiling Point 142 °C (1013 hPa)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.3958 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 7.0 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C