Stampa…
Triethyl orthoacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
139651000 139655000 139650025
ACRO139651000EA 34.5 EUR
ACRO139651000 ACRO139655000 ACRO139650025
Triethyl orthoacetate 97%
Triethyl orthoacetate
Formula: C₈H₁₈O₃
Punto di ebollizione: 142 °C (760 mmHg)
Densità: 0,885 g/cm³
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009223
CAS Number: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %