Sodio tetrafluoroborato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
BF₄Na Punto di fusione: 384 °C Densità: ∼2,47 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003515 CAS Number: 13755-29-8 EINECS: 237-340-6 UN: 1759 ADR: 8,II Merck Index: 12,08761 |
Melting Point | 384 °C |
Molar Mass | 109.79 g/mol |
Hill Formula | BF4Na |
Chemical Formula | NaBF4 |