Verde luce SF
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 5141-20-8
Molecular Formula: C37H34N2Na2O9S3
Formula Weight: 792.86
Melting Point: ca 288° dec.
Beilstein Reference: 5717828
Merck Reference: 14,5485
MDL No.: MFCD00012121
Formula:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃ Punto di fusione: ∼ 288 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012121 CAS Number: 5141-20-8 EINECS: 225-906-5 Merck Index: 14,5485 |