2,6-Dimethyl-4-heptanol ≥85.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₉H₂₀O Punto di ebollizione: 179°C Punto di fusione: –65 °C Densità: 0,8237 g/cm³ (0 °C) Flash Pt: 74°C |
MDL Number:
MFCD00008944 CAS Number: 108-82-7 EINECS: 203-619-6 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |