α-Idrossi-o-tolil β-D-glucopiranoside 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
132590250
132591000
132590050
ACRO132590250EA
212
EUR
ACRO132590250
ACRO132591000
ACRO132590050
α-Idrossi-o-tolil β-D-glucopiranoside 99+%
α-Idrossi-o-tolil β-D-glucopiranoside
Formula:
C₁₃H₁₈O₇ Punto di fusione: 197…200 °C Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006590 CAS Number: 138-52-3 EINECS: 205-331-6 Merck Index: 12,08476 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % |
HPLC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -59.5° to -63.5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O) |