Stampa…
1-(4-Nitrofenil)glicerolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
L19968.03 L19968.06
L19968.03EA 182 EUR
L19968.03 L19968.06
1-(4-Nitrofenil)glicerolo ≥99%
1-(4-Nitrofenil)glicerolo
Purity: 99% CAS No.: 2207-68-3 Molecular Formula: C9H11NO5 Formula Weight: 213.19 Odour: Odourless Melting Point: 95-97° Beilstein Reference: 7376091 MDL No.: MFCD00017037
Formula: C₉H₁₁NO₅
Peso molecolare: 213,19 g/mol
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017037
CAS Number: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9