2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 146070-34-0
Molecular Formula: C8H3F4N
Formula Weight: 189.11
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 8313354
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00061279
Formula:
C₈H₃F₄N Punto di ebollizione: 178…180 °C Densità: 1,358 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061279 CAS Number: 146070-34-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |