4'-Bromo-3-chloropropiophenone ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 94%
CAS No.: 31736-73-9
Molecular Formula: C9H8BrClO
Formula Weight: 247.53
Melting Point: 57-62°
Beilstein Reference: 1944367
Formula:
C₉H₈BrClO Punto di ebollizione: 301 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 57…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00018979 CAS Number: 31736-73-9 EINECS: 250-784-5 |