Stampa…
Titriplex® VI (EGTA (Acido etilenglicole bis(2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico)) per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08435.0025 1.08435.0100
1.08435.0025EA 268 EUR
1.08435.0025 1.08435.0100
Titriplex® VI (EGTA (Acido etilenglicole bis(2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico)) per analisi, Supelco®
EGTA (Acido etilenglicole bis(2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico)
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Punto di fusione: 240…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004291
CAS Number: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 240 - 245 °C decomposes
Molar Mass 380.35 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3