Stampa…
EGTA (Acido etilenglicole bis (2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico) ≥97%, white crystalline powder, Ultra Pure Grade
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
0732-10GEA 92.9 EUR
0732-10G 0732-100G 0732-500G
EGTA (Acido etilenglicole bis (2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico) ≥97%, white crystalline powder, Ultra Pure Grade
EGTA (Acido etilenglicole bis(2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico)
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Peso molecolare: 380.35 g/mol
Punto di fusione: 241 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004291
CAS Number: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Visualizza i codici
DNasi Assente
Metalli pesanti (come Pb) ≤0.001%
Perdita per essiccamento ≤1%
Melting Range w/Decomposition ≥238 °C
Proteasi Assente
Purezza >97 %
RNasi Assente