Stampa…
EGTA (Acido etilenglicole bis (2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
409910250 409911000 409915000
ACRO409910250EA 102 EUR
ACRO409910250 ACRO409911000 ACRO409915000
EGTA (Acido etilenglicole bis (2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico) 98%
EGTA (Acido etilenglicole bis(2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico)
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Punto di fusione: 240…245 °C (dec.)
Flash Pt: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004291
CAS Number: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 244 °C
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥98.0 %