Stampa…
EGTA (Acido etilenglicole bis (2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16086.09 A16086.18 A16086.30
A16086.09EA 50.3 EUR
A16086.09 A16086.18 A16086.30
EGTA (Acido etilenglicole bis (2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico) 97%
EGTA (Acido etilenglicole bis(2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico)
Purity: 97% CAS No.: 67-42-5 Molecular Formula: C14H24N2O10 Formula Weight: 380.35 Melting Point: ca 242° dec. Beilstein Reference: 1717370 Merck Reference: 14,3529 MDL No.: MFCD00004291
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Punto di fusione: ∼ 242 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004291
CAS Number: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 14,3529