Stampa…
Blu metile, purissimo biological stain
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
229660250 229661000
ACRO229660250EA 65.4 EUR
ACRO229660250 ACRO229661000
Blu metile, purissimo biological stain
Blu metile
Formula: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058509
CAS Number: 28983-56-4
EINECS: 249-113-9
Visualizza i codici
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
UV Lambda max 594 to 610 nm (in 0.005M HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.09