Stampa…
VWR®, Piastre di essiccazione
Fornitore: VWR Collection
467-0101EA 47.3 EUR
467-0101 467-0102 467-0103 467-0104 467-0100
VWR®, Piastre di essiccazione
Essiccatori Piastre per Essiccatore
Piastre per essiccatore in porcellana. Foro centrale da 20 mm Ø, fori per filtro da circa. 5 mm Ø. Possono essere utilizzate con tutti gli essiccatori con il diametro corrispondente.
Certificazioni: DIN 12911