Stampa…
Setti filtranti con collo in vetro
Fornitore: DWK Life Sciences
252024104 252024207 252024301 252024404 252050105 252050208 252050302 252050405 252090109 252090203 252090306 252090409
511-5111EA 47.5 EUR
511-5111 511-5112 511-5113 511-5114 511-5121 511-5122 511-5123 511-5124 511-5131 511-5132 511-5133 511-5134
Setti filtranti con collo in vetro
Filtri Dischi filtranti
These filter discs feature a fused glass rim.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
  • Standard USP
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.